Merck
RIE156331186
Rieke Metals, Inc.
3'-Bromo-3-(1,3-dioxan-2-yl)propiophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(1,3-dioxan-2-yl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C13H15BrO3/c14-11-4-1-3-10(9-11)12(15)5-6-13-16-7-2-8-17-13/h1,3-4,9,13H,2,5-8H2
Clave InChI
NCLLIUUWESDHTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8515-2-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)