Merck
RIE156330132
Rieke Metals, Inc.
3-Methyl-5-oxo-5-(2,4,6-trimethylphenyl)valeric acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-mesityl-3-methyl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-9-5-11(3)15(12(4)6-9)13(16)7-10(2)8-14(17)18/h5-6,10H,7-8H2,1-4H3,(H,17,18)
Clave InChI
IJUODTUTUJVAFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7280
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)