Merck
RIE156328846
Rieke Metals, Inc.
5-Cyclobutyl-5-oxovaleric acid
Seleccione un Tamaño
1 G
499,08 €
2 G
842,10 €
5 G
2064,02 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 7084C-1G
499,08 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
499,08 €
2 G
842,10 €
5 G
2064,02 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 7084C-1G
499,08 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-cyclobutyl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(7-3-1-4-7)5-2-6-9(11)12/h7H,1-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
BRBJICIEJBXXJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7084c
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)