RIE156326980
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(4-thiomethylphenyl)propiophenone
About This Item
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H15BrOS/c1-19-15-8-5-12(6-9-15)7-10-16(18)13-3-2-4-14(17)11-13/h2-6,8-9,11H,7,10H2,1H3
Clave InChI
SXMFFEJNJLKDGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)