Merck
RIE156326401
Rieke Metals, Inc.
2-carboethoxy-2'-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
369.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-[2-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)19-10-6-5-9-18(19)20(23)17-8-4-3-7-16(17)15-22-11-13-26-14-12-22/h3-10H,2,11-15H2,1H3
Clave InChI
FZRRAEWMJKIMPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0700-11
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)