Merck
RIE156326382
Rieke Metals, Inc.
cyclopropyl 2-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]phenyl ketone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.39
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
cyclopropyl[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c20-17(14-5-6-14)16-4-2-1-3-15(16)13-19-9-7-18(8-10-19)21-11-12-22-18/h1-4,14H,5-13H2
Clave InChI
VIHPZPRHULWONI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0601-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)