Merck
RIE156324566
Rieke Metals, Inc.
4-methyl-4'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.42
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-methylphenyl){4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C20H24N2O/c1-16-3-7-18(8-4-16)20(23)19-9-5-17(6-10-19)15-22-13-11-21(2)12-14-22/h3-10H,11-15H2,1-2H3
Clave InChI
CMMYPCBUNFCECP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0800-04
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)