Merck
RIE156323130
Rieke Metals, Inc.
2-(3,4-Dimethoxybenzoyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
652,18 €
2 G
984,90 €
5 G
2003,66 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 5570-53-1G
652,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
652,18 €
2 G
984,90 €
5 G
2003,66 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 5570-53-1G
652,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-12-7-6-10(9-13(12)18-2)14(16)11-5-3-4-8-15-11/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
CUTYZBYXXYWWHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5570-53
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)