RIE156319243
Rieke Metals, Inc.
3-bromo-3'-iodobenzophenone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 5071-1G
318,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 5071-1G
318,00 €
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrIO/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
Clave InChI
BIMBTNYEGFSFDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)