Merck
RIE156318696
Rieke Metals, Inc.
cis-3-[2-oxo-2-(3-nitrophenyl)ethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1R,3S)-3-[2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO5/c16-13(7-9-4-5-11(6-9)14(17)18)10-2-1-3-12(8-10)15(19)20/h1-3,8-9,11H,4-7H2,(H,17,18)/t9-,11+/m0/s1
Clave InChI
UMSKLRUILBBSKW-GXSJLCMTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18010-47
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)