ZX0010
Zinc 20 Mesh
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Zinc 20 Mesh, Granular Zinc
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Análisis
≥99.8% (complexometric)
formulario
granular
color
silver
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
trazas de catión
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Color: Silver metallic
Form: Granular
Iron (Fe): 0.01% max
Lead (Pb): 0.01% max
Mesh size (18-40): 70% min
Suitability for determination of arsenic (As): To pass test (limit 0.1 ppm)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable