Documentos
ZUFPREUN0
Milli-Q
Unidad de Pretratamiento UF 3/4
Removes contaminants from tap water with fouling index above system specifications
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
6 V
envase
pkg of 1 unit
Parámetros
22 kg operating weight (48.5 lb)
unit H × W × D
129 cm (50.8 in.) × 30 cm (11.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
Esta unidad de pretratamiento de ultrafiltración (UF) elimina las partículas, los microorganismos y los coloides suspendidos en el agua del grifo y se utiliza cuando dicha agua tiene un elevado índice de ensuciamiento (7 > SDI > 12).
Aplicación
Pretrata el agua del grifo con un elevado índice de ensuciamiento antes de ser suministrada a los sistemas Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany