WMEQ0DKT
Kit de montaje mural Milli-Q® EQ
Wall mounting kit for the HMI touchscreen of Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems
Sinónimos:
Kit de montaje mural Milli-Q® EQ para HMI
About This Item
Productos recomendados
compatibilidad
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Categorías relacionadas
Descripción general
El kit de montaje mural es un accesorio para el sistema de purificación de agua que incluye todos los componentes necesarios para una instalación adecuada de la pantalla táctil HMI de los sistemas de purificación de agua de la gama Milli-Q® EQ 7. La pantalla táctil puede montarse en la pared a una distancia de hasta 3 m del sistema, dejando espacio libre en el laboratorio.
Este kit para el HMI optimiza la flexibilidad de instalación del sistema. Si su laboratorio cambia, la configuración del sistema puede adaptarse a su laboratorio.
Este kit para el HMI optimiza la flexibilidad de instalación del sistema. Si su laboratorio cambia, la configuración del sistema puede adaptarse a su laboratorio.
Características y beneficios
- Fácil instalación.
- Libera espacio en la mesa de trabajo del laboratorio.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany