TU-5ML-B
Anti-e (clone MS-16/MS-21/MS-63), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-e from the clone MS-16/MS-21/MS-63, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
envase
pkg of 5 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotipo
IgM
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
CE Mark
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
CE Mark
Aplicación
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2