Documentos
TT-50L-BK
Millipore
Monoclonal Control
BIOSCOT Monoclonal Control
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
forma del anticuerpo
unpurified
Nivel de calidad
clon
monoclonal
formulario
liquid
envase
pkg of 50 L
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
concentración
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicación
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable