Key Documents
TT-10X5ML-B
Millipore
Monoclonal Control
BIOSCOT Monoclonal Control
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.47
clon
monoclonal
Nivel de calidad
envase
pkg of 10 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 48 months from date of filtration CE Mark
Aplicación
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable