TP-10X10ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-D from the clone MS-201, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinónimos:
Anti-D (clone MS-201), Blood Grouping Reagent
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
clon
MS-201, monoclonal
envase
pkg of 10 × 10 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
40-60 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
isotipo
IgM
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable