Documentos clave
SX0770
Supelco
Sodium Sulfide, Nonahydrate
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinónimos:
Sodium Sulfide, Nonahydrate, Sodium Monosulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2S · 9H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
240.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
215-211-5
Ensayo:
≥98.0% (iodometric)
El producto SX0770 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (iodometric)
color
colorless to slightly yellow
trazas de catión
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[S-2].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
Clave InChI
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Aplicación
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Ammonium (NH4)0.005% maxAppearanceCrystals, colorless or only slight yellow colorAssay (iodometric)98.0% minIronTo pass testSulfite and thiosulfate (as SO2)0.1% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable