Documentos clave
SX0607D
Supelco
Hidróxido de sodio solution
Sinónimos:
Sodium hydroxide solution, normality
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352316
Agency
traceable to NIST
presión de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
pH
13.5 (20 °C in H2O)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Sodium hydroxide solution (0.2N)
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable