ST1517
Anti-PIP5K3 Mouse mAb (6C7)
liquid, clone 6C7, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Phosphatidylinosi-3-Phosphate-Phosphatidylinosi-5-Kinase Type 3
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6C7, monoclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PIKFYVE(200576)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
293T cells
Human testes tissue, HeLa cells