Documentos
SLHVX13
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiales
PVDF membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex®
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex®
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diámetro
13 mm
filtración área
0.8 cm2
volumen
10 mL
color
yellow
matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punto de burbuja
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: HV
Descripción de los filtros de jeringa no estériles Millipak® con membrana Durapore (PVDF)
•Baja adsorción de proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación
•Compatible con disoluciones acuosas y orgánicas suaves
•Disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de su aplicación
•Los materiales de la carcasa son o bien polipropileno o bien polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajos niveles de extraíbles y amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (---------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de la UHPLC, la HPLC, la LC-MS y la espectroscopia de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y disoluciones proteicas
Aplicación
Tamaño de poro de 0,45 µm, diámetro de 13 mm, membrana Millex-HV Durapore® ( PVDF ), hidrófila
Envase
no estéril
Especificaciones
Para uso general de laboratorio.
Forma física
Código de colores: Amarillo
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.