SLHVMZ5NZ
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex®
Características
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex®
Parámetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
3.9 cm2
volumen
100 mL
matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip