Documentos clave
SF10F2001
Millipore
SUS Filter Powder Sintering
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinónimos:
SUS Filter Powder Sintering 10 μm Code F 20 in.
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiales
PTFE seal
stainless steel
fabricante / nombre comercial
SUS Filter
disponibilidad
available only in Japan
Parámetros
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
tamaño de poro
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descripción general
Device Configuration: Cartridge
Características y beneficios
Format: Single Layer
Nota de preparación
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable