Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031610
UNSPSC Code:
23151806
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
PTFE seal, stainless steel
manufacturer/tradename
SUS Filter
availability
available only in Japan
parameter
686 bar max. differential pressure, 686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code F (double open end w/flat gaskets)
General description
Device Configuration: Cartridge
Features and Benefits
Format: Single Layer
Preparation Note
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable
Multiple Steam Sterilizable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUS Filter Powder Sintering
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?