Saltar a
SCT121
Tinción de ácidos nucleicos GelRed® 3 X Agua
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Sinónimos:
Fluorescent DNA gel stain
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
4 L
Disponible para enviar HOYdesdeMerck Chemicals and LS SA
315,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352106
315,00 €
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: soluble
detection method
fluorometric
General description
GelRed es un colorante fluorescente de los ácidos nucleicos sensible, estable y medioambientalmente inocuo diseñado para sustituir al muy tóxico bromuro de etidio (EtBr) para la tinción del ADN bicatenario y monocatenario o el ARN en geles de agarosa o geles de poliacrilamida. GelRed y el EtBr tienen prácticamente los mismos espectros (Figura 1), por lo que es posible sustituir directamente el EtBr con GelRed sin cambiar el sistema de obtención de imágenes existente. Además, GelRed es mucho más sensible que el EtBr (Figura 2).
El colorante no es citotóxico ni mutágeno a concentraciones muy superiores a las concentraciones de trabajo utilizadas en la tinción de geles. GelRed ha superado con éxito las pruebas de seguridad medioambiental de conformidad con el título CCR 22 Caracterización de residuos peligrosos, en virtud de las cuales GelRed no está clasificado como residuo peligroso.
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (302 o 312 nm)
Emisión: Bromuro de etidio, filtro SYBR o filtro GelStar
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Detección de ácidos nucleicos
GelRed es un colorante fluorescente de los ácidos nucleicos diseñado para sustituir al muy tóxico bromuro de etidio (EtBr) para la tinción del ADN bicatenario y monocatenario o el ARN en geles de agarosa o geles de poliacrilamida.
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Physical form
Líquido
Preparation Note
GelRed es un colorante muy estable. Conservar GelRed a temperatura ambiente, protegido de la luz. Puede producirse precipitación del colorante a temperaturas inferiores, provocando una señal más baja o la aparición de precipitados en la superficie del gel. Si esto ocurre, caliente la disolución a 45-50°C durante dos minutos y agite en Vórtex. Proteger de la luz.
Analysis Note
Propiedades espectrales
Absorbancia: Transiluminador estándar (302 o 312 nm)
Emisión: Bromuro de etidio, filtro SYBR o filtro GelStar
Legal Information
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SCT123SCT122SCT125
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash