Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 μL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 496,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
496,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Las caspasas son una familia de enzimas proteasas que desempeñan un papel esencial en la muerte celular programada, conocida como apoptosis. La caspasa-3 es una proteína caspasa que interacciona con la caspasa-8 y la caspasa-9, y la activación secuencial desempeña un papel central en la fase de ejecución de la apoptosis celular.
El colorante BioTracker NucView 530 rojo caspasa-3 proporciona una práctica herramienta para las células vivas destinada a perfilar poblaciones de células apoptóticas en función de la actividad caspasa-3/7 utilizando microscopia de fluorescencia o citometría de flujo. Al contrario que otros sustratos fluorógenos de la caspasa o ensayos con inhibidores fluorescentes de caspasa (FLICA), el colorante BioTracker NucView 530 rojo caspasa-3 puede utilizarse para detectar la actividad caspasa-3/7 dentro de células individuales intactas sin inhibir la progresión de la apoptosis. El sustrato consiste en un colorante fluorógeno del ADN acoplado a la secuencia de reconocimiento DEVD de la caspasa-3/7. El sustrato, que es inicialmente no fluorescente, atraviesa la membrana plasmática y entra en el citoplasma. En las células apoptóticas, la caspasa-3/7 escinde el sustrato, liberando el colorante de alta afinidad por el ADN, que migra al núcleo celular y tiñe el ADN con fluorescencia de color rojo brillante. Así, el sustrato NucView 530 de la caspasa-3 es bifuncional, permitiendo la detección de la actividad caspasa-3/7 y la visualización de cambios morfológicos en el núcleo durante la apoptosis. El colorante es fijable en formaldehído y compatible con la inmunotinción posterior. Se ofrece en formulaciones de DMSO y PBS (disolución salina tamponada con fosfato). El sustrato en PBS está formulado para utilizar en células que son sensibles a la toxicidad del DMSO.
El sustrato NucView 530 caspasa-3 tiñe los núcleos de las células apoptóticas con fluorescencia naranja, para su detección en el canal Cy3 mediante microscopia de fluorescencia o en el canal PE por citometría de flujo. Tenga en cuenta que si se excita con la línea láser de 488 nm, NucView 530 también emite fluorescencia en el canal FITC, y por consiguiente, no puede analizarse con sondas verdes mediante citometría de flujo.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 528 nm
Emisión: 563nm
El colorante BioTracker NucView 530 rojo caspasa-3 proporciona una práctica herramienta para las células vivas destinada a perfilar poblaciones de células apoptóticas en función de la actividad caspasa-3/7 utilizando microscopia de fluorescencia o citometría de flujo. Al contrario que otros sustratos fluorógenos de la caspasa o ensayos con inhibidores fluorescentes de caspasa (FLICA), el colorante BioTracker NucView 530 rojo caspasa-3 puede utilizarse para detectar la actividad caspasa-3/7 dentro de células individuales intactas sin inhibir la progresión de la apoptosis. El sustrato consiste en un colorante fluorógeno del ADN acoplado a la secuencia de reconocimiento DEVD de la caspasa-3/7. El sustrato, que es inicialmente no fluorescente, atraviesa la membrana plasmática y entra en el citoplasma. En las células apoptóticas, la caspasa-3/7 escinde el sustrato, liberando el colorante de alta afinidad por el ADN, que migra al núcleo celular y tiñe el ADN con fluorescencia de color rojo brillante. Así, el sustrato NucView 530 de la caspasa-3 es bifuncional, permitiendo la detección de la actividad caspasa-3/7 y la visualización de cambios morfológicos en el núcleo durante la apoptosis. El colorante es fijable en formaldehído y compatible con la inmunotinción posterior. Se ofrece en formulaciones de DMSO y PBS (disolución salina tamponada con fosfato). El sustrato en PBS está formulado para utilizar en células que son sensibles a la toxicidad del DMSO.
El sustrato NucView 530 caspasa-3 tiñe los núcleos de las células apoptóticas con fluorescencia naranja, para su detección en el canal Cy3 mediante microscopia de fluorescencia o en el canal PE por citometría de flujo. Tenga en cuenta que si se excita con la línea láser de 488 nm, NucView 530 también emite fluorescencia en el canal FITC, y por consiguiente, no puede analizarse con sondas verdes mediante citometría de flujo.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 528 nm
Emisión: 563nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes celulares
Colorante para detectar la apoptosis en imágenes de células vivas mediante la actividad de la enzima caspasa-3/7 utilizando microscopia de fluorescencia o citometría de flujo.
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Tinción de células vivas
Physical form
Líquido
Preparation Note
Conservar el colorante BioTracker NucView 530 rojo caspasa-3 en DMSO 1 mM a 2-8ºC. Proteger de la luz.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Analysis Note
Propiedades espectrales
Absorbancia: 528 nm
Emisión: 563nm
Absorbancia: 528 nm
Emisión: 563nm
Legal Information
NucView is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)