SCM103
EmbryoMax® MEF Conditioned Media
EmbryoMax MEF Conditioned Media (MEF-CM) can be used for the feeder-free culture of human ES/iPS cells.
Sinónimos:
MEFCM, MEF-CM, Mouse Embryonic Fibroblast Conditioned Media
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnicas
cell culture | stem cell: suitable
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Each batch of EmbryoMax MEF Conditioned Media has been tested for hES/iPS cells pluripotency. The media requires an additional 10 ng/ml of bFGF to be added once thawed before use.
Descripción línea celular
Calidad
Bacterial Testing: PASSED
Fungi Testing: PASSED
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.