Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1160,00 € |
Acerca de este artículo
1160,00 €
Nombre del producto
Línea celular de glioma de ratón CT-2A, CT-2A mouse glioma cell line is a valuable mouse model for therapeutic research on brain malignancies.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Fuente:
La línea CT-2A se generó a partir de un astrocitoma maligno formado mediante la implantación del carcinógeno 20-metilcolantreno en el cerebro de un ratón C57BL/6J (7). El tumor se mantuvo mediante trasplantes intracraneales seriados antes del aislamiento de la línea celular.
Referencias:
1. Weller M, Cloughesy T, Perry JR, and Wick W (2013). Neuro Oncol 15(1): 4-27.
2. Seyfried TN, el-Abbadi M, and Roy ML (1992). Mol Chem Neuropathol 17(2):147-167.
3. Seyfried TN, Mukherjee P (2010). J Oncol 2010:961243 doi.10.1155/2010/961243.
4. Cotterchio M, Seyfried TN (1994). J Lipid Res 35(1): 10-14.
5. Binello E, Qadeer ZA, Kothari HP, Emdad L, Germano IM (2012). J Cancer 3: 166-174.
6. Martinez-Murillo R, Martinez A (2007). Histol Histopathol 22(12): 1309-1326.
7. Zimmerman HM and Arnold H. (1941). Cancer Res 1(12): 919-938.
Application
Cáncer
Oncología
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Se probó que las células son negativas para enfermedades infecciosas en un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de ratas, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y no humano (NHP).
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash