SAMP2HPNB
Millex® filter for the Samplicity® G2 System
polyethersulfone membrane, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
0.45 μm PES syringe filter, Millex-HP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex®
Samplicity®
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex®
Samplicity®
Parámetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Diámetro
33 mm
filtración área
4.5 cm2
volumen
1.7 mL
color
green
matriz
Millipore Express®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
punto de burbuja
≥2 bar, air with water at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Componentes
Especificaciones
Forma física
Información legal