Merck
RX0090
Rhodamine 6 G
Used as a dye and a fluorescent probe
Sinónimos:
Rhodamine 6 G, Basic Red 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H31ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
479.01
Colour Index Number:
45160
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
213-584-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
mp
215 °C
λmax
525-530 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Color: Red
Extinction coefficient: 69900 min
Form: Powder
Loss on drying: 5% max
Wavelength of max. absorbance: 525-530nm
pH of a 1% aqueous solution:
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 6 G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
989-38-8
CAS No.
Certificados de análisis (COA)