RW0329325
Reinforced Membrane, mixed cellulose esters, 0.2 µm, polyester web 293 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
web polyester
white filter
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
Parámetros
23 mL/min-cm2 water flow rate
diám. del filtro
293 mm
grosor
140 μm
tamaño de poro
0.2 μm pore size
75 % porosity
Descripción general
Filter Code: RW03
Filter Type: Screen filter
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3