Documentos
RTTP01300
Millipore
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 1,2 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Isopore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Isopore
Millipore
Parámetros
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diám. del filtro
13 mm
grosor
24 μm
extraíbles gravimétricos
<1%
índice de refracción
n/D 1.6
matriz
Isopore
tamaño de poro
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
punto de burbuja
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • Microplastics analysis
Precaución
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Información legal
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13