RAWP09025
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 1,2 μm
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size
About This Item
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parámetros
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
90 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
5%
índice de refracción
n/D 1.512
matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
1.2 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3