Key Documents
R03055
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain
Polychromatic stain used primarily to stain blood cells and bone marrow specimens
Sinónimos:
Hematology Stain
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Nivel de calidad
formulario
liquid
temperatura de transición
flash point 12 °C
λmáx.
527 nm (Eosin)
631 nm (Azure)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Giemsa stain is a mixture of polychromed methylene blue, azure, and eosin.
Aplicación
Giemsa stain has been used for the staining of cells and blood films. It is a versatile differential stain that is widely used in hematology for blood and bone marrow specimens, clinical cytology specimens, bacteriology, histological biopsies, and tumor samples.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C