Documentos
PX1480
Supelco
Hidróxido de potasio
pellets, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
Fórmula lineal:
KOH
Número de CAS:
Peso molecular:
56.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número índice de la CE:
215-181-3
presión de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥85.0%
formulario
pellets
color
white to off-white
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
solubilidad
1130 g/L
trazas de anión
carbonate (K2CO3): ≤2.0%
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White to off-white
Form: Pellets
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Nickel (Ni): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Phosphate (PO4): 5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 2.0% max
Sodium (Na): 0.05% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable