PRPK0L002
Módulo de pretratamiento PrePak
For use with Elix® and RiOs™ systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis membrane
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento PrePak L2
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Características
removal of large particles from tap water
recommended for SDI > 5
envase
pkg of 1 unit
Al × An × P
535 mm (21.1 in.) × 155 mm (6.1 in.) × 79 mm (3.1 in.)
tamaño de poro
1 μm nominal pore size (CR01 filter)
5 μm nominal pore size (CR05 filter)
compatibilidad
for use with Elix®
for use with RiOs™
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
El PrePak L2 pretrata el agua del grifo eliminando las partículas grandes. Está previsto para ser utilizado con sistemas de purificación de agua de mayor tamaño como pretratamiento añadido a los paquetes de pretratamiento Progard® TL del sistema.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Elix® 20/35/70/100 y RiOS™ 30/50/100/150/200.
Aplicación
Características y beneficios
- Protección óptima del sistema de purificación de agua.
- Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
- Medios de filtración en profundidad de 5 μm y 1 μm para la eliminación de partículas.