Merck
PHCCCABLE
Cable USB Scepter
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
SP16000778080BCEP0013614356
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
0013614356, Eppendorf®
Quality Level
200
Quality Level
SP1
Quality Level
-
Quality Level
-
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Protocolos
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.