Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Después de su uso repetido, la junta tórica Scepter puede desgastarse. Se puede reemplazar fácilmente con este kit y siguiendo las instrucciones incluidas en el manual.
Other Notes
2 juntas tóricas
1 cubierta del filtro
1 cubierta del filtro