PC420
Anti-Capsaicin Receptor (Ab-1) (824-838) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Vanilloid Receptor
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Trpv1(193034)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (5-10 g/ml)
Immunofluorescence (2 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml; no pre-treatment required)
Envase
Advertencia
Nota de análisis
Mouse spinal cord dorsal horn
Otras notas
Gau, A., et al. 1999. Eur. J. Neurosci.11, 946.
Michael, G.J., and Priestley, J.V. 1999. J. Neurosci.19, 1844.
Caterina, M.J., et al. 1997. Nature389, 816.
Szallasi, A. 1994. Gen. Pharmacol.25, 223.
Beven, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Fields, H.L. 1987. Pain (New York: McGraw-Hill).
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable