PBMK06210
Membrana de filtración de PES, 300 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinónimos:
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 300 kDa NMW
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Biomax®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diám. del filtro
63.5 mm
filtración área
28.7 cm2
matriz
Biomax®
tamaño de poro
300 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1