PBHK15005
Biomax® UF Membrane
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diám. del filtro
150 mm
filtración área
177 cm2
tamaño de poro
100 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Device Configuration: Ultrafiltration Discs
Información legal
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1