P2GVPPV20
Pellicon® 2 Maxi Filter Module
filtration area 2 m2, pore size 0.22 μm
Sinónimos:
Pellicon® 2 Maxi Filter Module GVPP 0.22 μm V 2 m2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
9.0 cm (3.5 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Anchura
17.8 cm (7.0 in.)
filtración área
2 m2
membrane nominal area
2 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
pH
2-11
Descripción general
Características y beneficios
Otras notas
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2