P2C005C25HC
Pellicon® 2 Maxi Cassette with Ultracel® 5 kDa Membrane, C screen, 2.5 m²
About This Item
Materiales
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Nivel de calidad
descripción
Filter code PLCCC
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Parámetros
0-30 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
3.4 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (Forward)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
membrane nominal area
2.5 m2
Anchura
17.8 cm , 7.0 in.
matriz
Ultracel®
tamaño de poro
5 kDa filter
intervalo de pH
2-13
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2