Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 3980,00 € |
Acerca de este artículo
3980,00 €
Nombre del producto
Placa Pellicon® 2 con ultrafiltración Biomax®, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 0.5 m2
Quality Segment
material
polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
filtration area
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
5 kDa NMWCO
pH
1-14
General description
La membrana de polietersulfona BIOMAX 5 de Millipore tiene estructuras carentes de huecos que protegen contra fugas de solutos a través de los microdefectos normalmente asociados con los huecos situados debajo de las finas pieles de las membranas de UF convencionales. Estas membranas sin huecos son más permeables, lo que produce un flujo elevado con una retención del producto equivalente o superior. Estas membranas sin huecos proporcionan las ventajas de un procesamiento rápido y de alto rendimiento y sistemas más pequeños.
La casete de ultrafiltración Pellicon® 2 BIOMAX cuenta con una superficie de filtración de 0,5 m2 y un tamaño de poro de 5 kDa de NMWCO.
Application
- Disoluciones proteicas
- Disoluciones de polisacáridos
- Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
- Cultivos y lisados celulares
- Suspensiones coloidales
- Cultivos víricos
Features and Benefits
- Pantalla tipo A (pantalla estrecha)
- Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
- Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
- Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización del proceso
- Predecible, rápido, escalable
- Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
- Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
- Las membranas Ultracel son membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 0.5 m2 | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: V Device Size: 0.5 m2 | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: V Device Size: 0.5 m2 | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 0.5 m2 |
| matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® |
| pore size 5 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO | pore size 8 kDa NMWCO | pore size 8 kDa NMWCO |
| material polypropylene screen, polyethersulfone , polyurethane adhesive | material polypropylene screen, polyurethane adhesive, polyethersulfone | material polyurethane adhesive, polypropylene screen, polyethersulfone | material polypropylene screen, polyurethane adhesive, polyethersulfone |
| parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) | parameter 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi) |
| technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable |
| manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Placa Pellicon® 2 con ultrafiltración Biomax®
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
64-19-7
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?