OP14
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) Mouse mAb (9G6)
liquid, clone 9G6, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus, Anti-HER2, Anti-c-Neu
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9G6, monoclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ERBB2(2064)
Descripción general
Envase
Advertencia
Nota de análisis
Normal skin tissue or HepG2 cells