OP01A
Anti-v-H-Ras (Ab-1) Rat mAb (Y13-259) Agarose Conjugate
suspension (Liquid), clone Y13-259, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Y13-259, monoclonal
formulario
suspension (Liquid)
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
rat, mouse, human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Other Applications (see comments)
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de análisis
SW 480 or Y1 cells or normal skin tissue
Otras notas
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable