NE-2ML-RU
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT™ Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
unpurified
clon
LM110/140, monoclonal
formulario
liquid
envase
pkg of 2 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
concentración
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
isotipo
IgG
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 24 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
Aplicación
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable