NB-2ML-RU
Anti-Lea (clone GA2), Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT™ Anti-Lea from the clone GA2, Murine IgA, Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
unpurified
clon
GA2, monoclonal
formulario
liquid
envase
pkg of 2 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT™
concentración
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6-8
isotipo
IgA
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
Aplicación
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable