Key Documents
NB-10X2ML-B
Millipore
Anti-Lea (clone GA2), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Lea from the clone GA2, Murine IgA, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
clon
GA2, monoclonal
envase
pkg of 10 × 2 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6-8
isotipo
IgA
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicación
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2