Documentos clave
NA-2ML-B
Millipore
Anti-N (clone BO3), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-N from the clone BO3, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
clon
BO3, monoclonal
envase
pkg of 2 mL
fabricante / nombre comercial
BIOSCOT
condiciones de almacenamiento
do not freeze
concentración
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
7-9
isotipo
IgG
aplicaciones
clinical testing
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Aplicación
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Información legal
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2